Merck
587249
Sigma-Aldrich
Erbium(III)-phosphat Hydrat
≥99.99% trace metals basis
About This Item
Lineare Formel:
ErPO4 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.23 (anhydrous basis)
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥99.99% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: erbium
SMILES String
[Er+3].[H]O[H].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/Er.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+3;;/p-3
InChIKey
PDQXJPLNEUYGOX-UHFFFAOYSA-K
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)