Merck
58709
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-(1-Boc-4-piperidyl)-glycin
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H32N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
480.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (HPLC)
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Boc
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)N(CC(O)=O)C(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C27H32N2O6/c1-27(2,3)35-25(32)28-14-12-18(13-15-28)29(16-24(30)31)26(33)34-17-23-21-10-6-4-8-19(21)20-9-5-7-11-22(20)23/h4-11,18,23H,12-17H2,1-3H3,(H,30,31)
InChIKey
VDSAYWOINWZBBH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)