Merck
587079
Sigma-Aldrich
4-Amino-5-chlor-2-(methoxy-13C, d3)-benzoesäure
99 atom % 13C, 99 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC7H5D3NO3Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.62
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
99 atom % D
Assay
97% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
206 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H][13C]([2H])([2H])Oc1cc(N)c(Cl)cc1C(O)=O
InChI
1S/C8H8ClNO3/c1-13-7-3-6(10)5(9)2-4(7)8(11)12/h2-3H,10H2,1H3,(H,11,12)/i1+1D3
InChIKey
RVEATKYEARPWRE-KQORAOOSSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)