Merck
586501
Sigma-Aldrich
6-Fluor-4-hydroxy-2-methylchinolin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8FNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
273-277 °C (lit.)
SMILES String
Cc1cc(O)c2cc(F)ccc2n1
InChI
1S/C10H8FNO/c1-6-4-10(13)8-5-7(11)2-3-9(8)12-6/h2-5H,1H3,(H,12,13)
InChIKey
BKXCHVFCJZJATJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)