Merck
579653
Sigma-Aldrich
Naphthalin-13C10
99 atom % 13C
Synonym(e):
Naphthalin-UL-13C
About This Item
Lineare Formel:
13C10H8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
bp
218 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
80-82 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
Massenverschiebung
M+10
SMILES String
[13cH]1[13cH][13cH][13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]2[13cH]1
InChI
1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1
InChIKey
UFWIBTONFRDIAS-IIYFYTTLSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
176.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
80 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)