Merck
579475
Sigma-Aldrich
3-(Trifluormethoxy)-zimtsäure
97%, predominantly trans
About This Item
Lineare Formel:
CF3OC6H4CH=CHCO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
232.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
92-96 °C (lit.)
SMILES String
[H]\C(=C(\[H])c1cccc(OC(F)(F)F)c1)C(O)=O
InChI
1S/C10H7F3O3/c11-10(12,13)16-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(14)15/h1-6H,(H,14,15)/b5-4+
InChIKey
CLKZZEYGXRWYNI-SNAWJCMRSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)