Merck
579092
Sigma-Aldrich
Poly-(Cellitonechtgelb 5R-methacrylat)
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Form
solid
Übergangstemp.
Tg 94 °C
Löslichkeit
chloroform: soluble
toluene: soluble
λmax
366 nm
Anwendung
NLO polymer
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)