Merck
577243
Sigma-Aldrich
N-(1-Pentyl)formamid
90%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H13NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
115.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
90%
Brechungsindex
n20/D 1.444 (lit.)
Dichte
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCNC=O
InChI
1S/C6H13NO/c1-2-3-4-5-7-6-8/h6H,2-5H2,1H3,(H,7,8)
InChIKey
UBKOTQBYKQFINX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)