Wichtige Dokumente
577065
Polypyrrol
undoped, extent of labeling: ~20 wt. % loading, composite with carbon black
Synonym(e):
Ppy
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Kennzeichnungsgrad
~20 wt. % loading
Leitfähigkeit
~8.5 S/cm
Löslichkeit
H2O: insoluble
organic solvents: insoluble
InChI
1S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5H
InChIKey
KAESVJOAVNADME-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.