Merck
576999
Sigma-Aldrich
4-Aminopiperidin-2,2,3,3,4,5,5,6,6-d9
98 atom % D
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C5H3D9N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
109.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Dichte
1.029 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+9
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[2H]C1([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(N)C1([2H])[2H]
InChI
1S/C5H12N2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h5,7H,1-4,6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D
InChIKey
BCIIMDOZSUCSEN-UHUJFCCWSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
114.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
45.6 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)