Merck
576891
Sigma-Aldrich
1,2-Diamino(cyclohexan-d10)
(cis/trans mixture), 98 atom % D
Synonym(e):
1,2-Cyclohexanediamine, 1,2-Cyclohexanediamine-d10
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6D10H4N2
Molekulargewicht:
124.25
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Zusammensetzung
(cis/trans mixture)
bp
92-93 °C/18 mmHg (lit.)
Dichte
1.011 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+10
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h5-6H,1-4,7-8H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D,6D
InChIKey
SSJXIUAHEKJCMH-MBXGXEIXSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)