Merck
576271
Sigma-Aldrich
7-Aminoflavon
97%
Größe auswählen
1 G
CHF 34.40
CHF 34.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 34.40
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H11NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 34.40
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
184-188 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
phenyl
SMILES String
Nc1ccc2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H11NO2/c16-11-6-7-12-13(17)9-14(18-15(12)8-11)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,16H2
InChIKey
JGSKYGCPGCBEET-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Monika Stompor et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(30), 6749-6756 (2015-07-16)
Xanthohumol (14) and isoxanthohumol (6) derived from hop (Humulus lupulus L., Cannabaceae) and selected chalcone and chromene derivatives, obtained by chemical synthesis, were studied for antifeedant activity against the peach-potato aphid (Myzus persicae [Sulz.]). The study used also commercially available