Wichtige Dokumente
575720
Strontiumselenid
≥99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Strontium monosulfide
About This Item
Assay
≥99.99% trace metals basis
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
1600 °C (lit.)
SMILES String
[Se]=[Sr]
InChI
1S/Se.Sr
InChIKey
PFNOMMSIZHKPBO-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)