Merck
575607
Sigma-Aldrich
Tetraethylammonium-tetrachloroferrat(III)
99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Tetraethylammonium-eisen(III)-tetrachlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H20Cl4FeN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
327.91
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
Assay
99.99% trace metals basis
Form
powder
solid
mp (Schmelzpunkt)
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cl[Fe-](Cl)(Cl)Cl.CC[N+](CC)(CC)CC
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)