Merck
575143
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III)-sulfat
≥99.99% trace metals basis
Größe auswählen
25 G
CHF 171.00
CHF 171.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 171.00
About This Item
Lineare Formel:
Gd2(SO4)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
602.69
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 171.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
for analytical purposes
Assay
≥99.99% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: gadolinium
Verunreinigungen
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES String
[Gd+3].[Gd+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Gd.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
InChIKey
QLAFITOLRQQGTE-UHFFFAOYSA-H
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1