Merck
575011
Sigma-Aldrich
Kaliumhexacyanomanganat(III)
99.97% trace metals basis
About This Item
Lineare Formel:
K3Mn(CN)6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
328.34
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
Assay
99.97% trace metals basis
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: manganese
mp (Schmelzpunkt)
289 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
[K+].[K+].[K+].N#C[Mn-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.3K.Mn/c6*1-2;;;;/q;;;;;;3*+1;-3
InChIKey
HWKUDZZXRCEWMA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)