Merck
574120
Sigma-Aldrich
5-(3-Chlor-4-methoxyphenyl)-furfural
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H9ClO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.65
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
128-130 °C (lit.)
SMILES String
[H]C(=O)c1ccc(o1)-c2ccc(OC)c(Cl)c2
InChI
1S/C12H9ClO3/c1-15-12-4-2-8(6-10(12)13)11-5-3-9(7-14)16-11/h2-7H,1H3
InChIKey
ZPFXNBOOLWTXFB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)