Merck
573949
Sigma-Aldrich
Chlor-diethylphosphin
90%, technical grade
Synonym(e):
Diethylphosphinchlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H10ClP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.55
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Assay
90%
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Brechungsindex
n20/D 1.475 (lit.)
bp
133-134 °C (lit.)
Dichte
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
CCP(Cl)CC
InChI
1S/C4H10ClP/c1-3-6(5)4-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
INJBDKCHQWVDGT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
66.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
19 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)