Wichtige Dokumente
573906
Bariumchromat
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Barium chromate (BaCrO4), Barium chromate(VI), Barium yellow, Lemon Yellow (inorganic pigment)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.999% trace metals basis
Form
powder
Verunreinigungen
≤20 ppm Trace metallic impurities
mp (Schmelzpunkt)
210 °C (dec.) (lit.)
Dichte
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ba++].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ba.Cr.4O/q+2;;;;2*-1
InChIKey
QFFVPLLCYGOFPU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Ox. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)