Merck
573523
Sigma-Aldrich
4-Brom-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5-ylamin
96%
Synonym(e):
4-Brom-5-methyl-2-phenyl-2H-pyrazol-3-ylamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H10BrN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
252.11
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
103-107 °C (lit.)
SMILES String
Cc1nn(c(N)c1Br)-c2ccccc2
InChI
1S/C10H10BrN3/c1-7-9(11)10(12)14(13-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,12H2,1H3
InChIKey
KNUGDEKPCNCMIO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)