Merck
573213
Sigma-Aldrich
(4S)-4-[(R)-2-Azido-1-(benzyloxy)-ethyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H19N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Optische Aktivität
[α]20/D +13°, neat
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Brechungsindex
n20/D 1.5090 (lit.)
Dichte
1.116 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)OC[C@H](O1)[C@@H](CN=[N+]=[N-])OCc2ccccc2
InChI
1S/C14H19N3O3/c1-14(2)19-10-13(20-14)12(8-16-17-15)18-9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,12-13H,8-10H2,1-2H3/t12-,13+/m1/s1
InChIKey
YWANFIYHLHBBCF-OLZOCXBDSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
217.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
103 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)