Merck
571458
Sigma-Aldrich
1-(2-Phenylethyl)-piperazin
97%
Synonym(e):
1-Phenethylpiperazin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H18N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
190.28
Beilstein:
145893
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5430 (lit.)
bp
276 °C (lit.)
Dichte
>1.006 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES String
C1CN(CCN1)CCc2ccccc2
InChI
1S/C12H18N2/c1-2-4-12(5-3-1)6-9-14-10-7-13-8-11-14/h1-5,13H,6-11H2
InChIKey
LKUAPSRIYZLAAO-UHFFFAOYSA-N
Warnhinweis
Reizend, luftempfindlich - absorbiert CO2
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)