Merck
570494
Sigma-Aldrich
JandaJel-1,3,4,6,7,8-hexahydro-2H-pyrimido[1,2-a]pyrimidin
100-200 mesh, extent of labeling: 2.3 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Synonym(e):
1,5,7-Triazabicyclo[4.4.0]dec-5-en-(TBD) auf JandaJel
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Quervernetzung
1 % cross-linked
Kennzeichnungsgrad
2.3 mmol/g loading
Partikelgröße
100-200 mesh
Rechtliche Hinweise
JandaJel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable