Merck
570311
Sigma-Aldrich
Poly(ethylenglycol)-block-poly(ε−caprolacton)methylether
PCL average Mn ~13,000, PEG average Mn ~5,000
Synonym(e):
Poly-(Ethylenglycol)-Methylether-Block-poly-(ε−caprolacton)
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
solid
Mol-Gew.
PCL average Mn ~13,000
PEG average Mn ~5,000
average Mn ~18,000 (total)
Zeitrahmen für den Abbau
>12 months
mp (Schmelzpunkt)
54.2-55.9 °C (lit.)
58.8-60.7 °C
Mw/Mn
<1.4
PDI
≤1.4
Leistungsmerkmale und Vorteile
Biocompatible diblock copolymer
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)