Wichtige Dokumente
569887
3-(1-Cyclohexylcarbodiimido)-propyl-funktionalisiertes Silicagel
200-400 mesh, extent of labeling: 0.9 mmol/g loading
Synonym(e):
Cyclohexylcarbodiimid, Silicagel gestützt
About This Item
Empfohlene Produkte
Kennzeichnungsgrad
0.9 mmol/g loading
Oberflächenbereich
500 m2/g
Partikelgröße
200-400 mesh
Porengröße
60 Å pore size
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Functionalized silica gel is used in size-exclusion chromatography of cationic polymers and in the separation of sugars, steroids, cholesterol, and triglycerides.