Merck
569879
Sigma-Aldrich
3-(1-Thioureido)propyl, funktionalisiertes Kieselgel
200-400 mesh, extent of labeling: 1.1 mmol/g loading
Synonym(e):
Thioharnstoff auf Kieselgel
Größe auswählen
25 G
CHF 654.00
CHF 654.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 654.00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 654.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
Qualitätsniveau
Kennzeichnungsgrad
1.1 mmol/g loading
Oberflächenbereich
500 m2/g
Partikelgröße
200-400 mesh
Porengröße
60 Å pore size
SMILES String
CCCNC(N)=S
InChI
1S/C4H10N2S/c1-2-3-6-4(5)7/h2-3H2,1H3,(H3,5,6,7)
InChIKey
UHGKYJXJYJWDAM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Metal Scavenger: Pd, Pt, Rh, Ru, and Hg
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)