Isotopenreinheit
99.55 atom % D (minimum)
Assay
≥99.0%
Form
liquid
Expl.-Gr.
0.34-6.3 % (lit.)
Methode(n)
NMR: suitable
Verunreinigungen
≤0.001% water
water
Brechungsindex
n20/D 1.494 (lit.)
bp
110 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-84 °C (lit.)
Dichte
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+8
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D
InChIKey
YXFVVABEGXRONW-JGUCLWPXSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
4 °C - closed cup