Merck
569267
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlor-N-methylanilin
97%
About This Item
Lineare Formel:
Cl2C6H3NHCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.602 (lit.)
bp
150-152 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
1.379 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CNc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H7Cl2N/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4,10H,1H3
InChIKey
DUSNCFKVMGTTFK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)