Merck
569259
Sigma-Aldrich
4,6-Dibrom-2,3-dichloranilin
97%
About This Item
Lineare Formel:
HC6Cl2Br2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
319.81
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
104-108 °C (lit.)
SMILES String
Nc1c(Cl)c(Cl)c(Br)cc1Br
InChI
1S/C6H3Br2Cl2N/c7-2-1-3(8)6(11)5(10)4(2)9/h1H,11H2
InChIKey
IPWGDMQXLGFBLC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)