Wichtige Dokumente
569216
4-Nitro-2-(trifluormethyl)-phenylisocyanat
About This Item
Brechungsindex
n20/D 1.5370 (lit.)
bp
255-256 °C (lit.)
Dichte
1.509 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1ccc(N=C=O)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F3N2O3/c9-8(10,11)6-3-5(13(15)16)1-2-7(6)12-4-14/h1-3H
InChIKey
FWBGKEPRECQBTL-UHFFFAOYSA-N
Vorsicht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
111.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
43.9 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)