Merck
569208
Sigma-Aldrich
4-Pentylphenylisocyanat
97%
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)4C6H4NCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
189.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5130 (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
Dichte
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCc1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C12H15NO/c1-2-3-4-5-11-6-8-12(9-7-11)13-10-14/h6-9H,2-5H2,1H3
InChIKey
PWOKMYGXLFAPHI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)