Merck
569011
Sigma-Aldrich
1-Brom-4-isocyanatonaphthalin
97%
About This Item
Lineare Formel:
BrC10H6NCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
56-60 °C (lit.)
SMILES String
Brc1ccc(N=C=O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H6BrNO/c12-10-5-6-11(13-7-14)9-4-2-1-3-8(9)10/h1-6H
InChIKey
VWVGFGCFRGMOLK-UHFFFAOYSA-N
Vorsicht
Refrigerate
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)