Merck
568945
Sigma-Aldrich
3-Brom-2,4,6-trimethylphenylisocyanat
96%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3C6HBrNCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
37-42 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cc(C)c(N=C=O)c(C)c1Br
InChI
1S/C10H10BrNO/c1-6-4-7(2)10(12-5-13)8(3)9(6)11/h4H,1-3H3
InChIKey
PXIWEPBSGPAODI-UHFFFAOYSA-N
Vorsicht
Refrigerate
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable