Merck
568902
Sigma-Aldrich
2-sec.-Butylphenylisocyanat
97%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CH2CH(CH3)C6H4NCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5200 (lit.)
bp
219-220 °C (lit.)
Dichte
0.999 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCC(C)c1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C11H13NO/c1-3-9(2)10-6-4-5-7-11(10)12-8-13/h4-7,9H,3H2,1-2H3
InChIKey
WJDNRCCJBHKDTR-UHFFFAOYSA-N
Vorsicht
Refrigerate
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
194.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
90 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)