Merck
568104
Sigma-Aldrich
(1S,2R)-(+)-2-Benzamidocyclohexancarbonsäure
97%
Synonym(e):
(1R,2S)-2-(+)-Benzoamido-cyclohexancarbonsäure, (1S,2R)-2-(Benzoylamino)-cyclohexancarbonsäure, (1S-cis)-2-(Benzoylamino)-cyclohexancarbonsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H17NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.29
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +34°, c = 1% in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
205-209 °C (lit.)
SMILES String
OC(=O)[C@H]1CCCC[C@H]1NC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H17NO3/c16-13(10-6-2-1-3-7-10)15-12-9-5-4-8-11(12)14(17)18/h1-3,6-7,11-12H,4-5,8-9H2,(H,15,16)(H,17,18)/t11-,12+/m0/s1
InChIKey
PUANNVQABXUYKU-NWDGAFQWSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)