Merck
567949
Sigma-Aldrich
2-(4-Biphenyl)ethylisocyanat
97%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5C6H4CH2CH2NCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
Brechungsindex
n20/D >1.6020 (lit.)
Dichte
>1.117 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C=NCCc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C15H13NO/c17-12-16-11-10-13-6-8-15(9-7-13)14-4-2-1-3-5-14/h1-9H,10-11H2
InChIKey
MNLXNPZLWAYHNL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)