Merck
567817
Sigma-Aldrich
2,5-Di-tert.-butylphenylisocyanat
97%
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)3C]2C6H3NCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5190 (lit.)
bp
264-265 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
110-115 °C (lit.)
Dichte
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)c1ccc(c(c1)N=C=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H21NO/c1-14(2,3)11-7-8-12(15(4,5)6)13(9-11)16-10-17/h7-9H,1-6H3
InChIKey
OGRXPRRFOBXEEX-UHFFFAOYSA-N
Vorsicht
Refrigerate
Piktogramme
FlameHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
129.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
54.4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)