Merck
565997
Sigma-Aldrich
2-Chlor-3-hydroxy-4-methoxybenzaldehyd
97%
Synonym(e):
2-Chlor-3-hydroxy-p-anisaldehyd, 2-Chlorisovanillin
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H2Cl(OH)CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
186.59
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
204-208 °C (lit.)
SMILES String
[H]C(=O)c1ccc(OC)c(O)c1Cl
InChI
1S/C8H7ClO3/c1-12-6-3-2-5(4-10)7(9)8(6)11/h2-4,11H,1H3
InChIKey
DTMJGFBJQBQOIA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • BODIPY fluorescent sensors
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)