Merck
565946
Sigma-Aldrich
4-(tert.-Butoxycarbonyloxy)-phenylboronsäure-pinakolester
97%
Synonym(e):
tert.-Butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-phenylcarbonat
About This Item
Lineare Formel:
C6H4OCOOC(CH3)3C2BO2(CH3)4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
320.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
107-111 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)Oc1ccc(cc1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C17H25BO5/c1-15(2,3)21-14(19)20-13-10-8-12(9-11-13)18-22-16(4,5)17(6,7)23-18/h8-11H,1-7H3
InChIKey
JUKMJUAVZLWOOZ-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)