Merck
564929
Sigma-Aldrich
3,4-Diethoxybenzaldehyd
97%
About This Item
Lineare Formel:
C6H3(OC2H5)2CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.23
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5570 (lit.)
bp
293-294 °C (lit.)
Dichte
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H]C(=O)c1ccc(OCC)c(OCC)c1
InChI
1S/C11H14O3/c1-3-13-10-6-5-9(8-12)7-11(10)14-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
SSTRYEXQYQGGAS-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)