563684
4-Methyl-1-naphthylmagnesiumbromid
0.25 M in THF
About This Item
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
0.25 M in THF
bp
65 °C (lit.)
Dichte
0.923 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1ccc([Mg]Br)c2ccccc12
InChI
1S/C11H9.BrH.Mg/c1-9-5-4-7-10-6-2-3-8-11(9)10;;/h2-6,8H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
PQFCMZXZQYKHIY-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup