Wichtige Dokumente
563099
Kaliumphenylethyltrifluorborat
95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Form
solid
Verunreinigungen
≤5% Acetone
SMILES String
[K+].F[B-](F)(F)CCc1ccccc1
InChI
1S/C8H9BF3.K/c10-9(11,12)7-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5H,6-7H2;/q-1;+1
InChIKey
SOZVPVAYKGJPJS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)