Merck
562653
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-Isocyanato-3-phenylpropionsäure-methylester
97%
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH2CH(NCO)CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
205.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D +70°, c = 1.4% in chloroform
Brechungsindex
n20/D >1.159 (lit.)
bp
256-257 °C/760 mmHg (lit.)
Dichte
1.159 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COC(=O)[C@@H](Cc1ccccc1)N=C=O
InChI
1S/C11H11NO3/c1-15-11(14)10(12-8-13)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10H,7H2,1H3/t10-/m1/s1
InChIKey
JOTMMIYKEOOTNZ-SNVBAGLBSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
116.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
46.7 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)