Merck
559628
Sigma-Aldrich
3,3,3-Trifluor-3-[(2-tetrahydrothienyl)methyl]propionsäure
About This Item
Lineare Formel:
C4SH7CH2CH(CF3)COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
solid
Brechungsindex
n20/D >1.4620 (lit.)
bp
235 °C (lit.)
Dichte
1.376 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
thioether
SMILES String
OC(=O)C(CC1CCCS1)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H11F3O2S/c9-8(10,11)6(7(12)13)4-5-2-1-3-14-5/h5-6H,1-4H2,(H,12,13)
InChIKey
WZMDICHYPNRSDP-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)