Wichtige Dokumente
559261
Ethyl-(3-brombenzoyl)acetat
95%
Synonym(e):
3-Bromo-ß-oxo-benzenepropanoic acid ethyl ester, Ethyl 3-(3-bromophenyl)-3-oxopropanoate
Empfohlene Produkte
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.565 (lit.)
bp
255-256 °C (lit.)
Dichte
1.416 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ester
ketone
SMILES String
CCOC(=O)CC(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C11H11BrO3/c1-2-15-11(14)7-10(13)8-4-3-5-9(12)6-8/h3-6H,2,7H2,1H3
InChIKey
JSVMCOQPWKQNGU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant involved in synthesis of:
- Aroylbenzoxepinones for analgesic activity
- (Heteroaryl)(carboxamido)arylpyrrole derivatives with Cdc7 kinase inhibitory activity
- Cambinol analogs for sirtuin inhibition and antitumor activity
- TunePhos-type diphosphine ligands via asymmetric hydrogenation
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?