Merck
558826
Sigma-Aldrich
1,4-Butandithioldiacetat
97%
Synonym(e):
1,4-Bis-acetylsulfanylbutane, Thioacetic acid S-(4-acetylsulfanylbutyl)ester
About This Item
Lineare Formel:
CH3C(O)S(CH2)4SC(O)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5200 (lit.)
bp
284-285 °C (lit.)
Dichte
1.128 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)SCCCCSC(C)=O
InChI
1S/C8H14O2S2/c1-7(9)11-5-3-4-6-12-8(2)10/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
MEQLOUCDKZRWAO-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)