Merck
558818
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-2-(methylthio)-6-(trifluormethyl)pyrimidin
97%
Synonym(e):
2-Methylsulfanyl-6-trifluormethylpyrimidin-4-ol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5F3N2OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
176-180 °C (lit.)
SMILES String
CSc1nc(O)cc(n1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H5F3N2OS/c1-13-5-10-3(6(7,8)9)2-4(12)11-5/h2H,1H3,(H,10,11,12)
InChIKey
BRLPDRZKOMZVOY-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)