Merck
558648
Sigma-Aldrich
3,5-Difluorphenylhydrazin -hydrochlorid
97%
About This Item
Lineare Formel:
F2C6H3NHNH2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.58
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Form:
solid
Assay:
97%
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
261-266 °C (lit.)
SMILES String
Cl.NNc1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C6H6F2N2.ClH/c7-4-1-5(8)3-6(2-4)10-9;/h1-3,10H,9H2;1H
InChIKey
CKCNKYAHVKNKHQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)