Merck
556319
Sigma-Aldrich
2-Chlor-5-fluorbenzylbromid
99%
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H3(F)CH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.566 (lit.)
bp
65-66 °C/2 mmHg (lit.)
Dichte
1.654 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1ccc(Cl)c(CBr)c1
InChI
1S/C7H5BrClF/c8-4-5-3-6(10)1-2-7(5)9/h1-3H,4H2
InChIKey
AUVLFQDKJFSFIX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Chloro-5-fluorobenzyl bromide can be obtained by reacting 2-chloro-5-fluorotoluene with N-bromosuccinimide.[1]
Anwendung
2-Chloro-5-fluorobenzyl bromide may be used to synthesize 2-chloro-5-fluorobenzaldehyde.[1]
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
64.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
17.8 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
An Unusual Fluorine Atom Rearrangement in the Photocyclization of 1-Fluoro[ 5]helicenes.
Mallory FB and Mallory CW.
The Journal of Organic Chemistry, 48(4), 526-526 (1983)