Merck
555606
Sigma-Aldrich
4-Dimethylamino-2-nitrobenzaldehyd
97%
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2NC6H3(NO2)CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
mp (Schmelzpunkt)
117 °C (dec.) (lit.)
Funktionelle Gruppe
aldehyde
amine
nitro
SMILES String
CN(C)c1ccc(C=O)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10N2O3/c1-10(2)8-4-3-7(6-12)9(5-8)11(13)14/h3-6H,1-2H3
InChIKey
DHLFXZQEAWYQLC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
4-Dimethylamino-2-nitrobenzaldehyde may be used to synthesize the following substituted 4-(dimethylamino)-6-nitrobenzaldehydes:
  • 5-chloro-4-(dimethylamino)-2-nitrobenzaldehyde
  • 3-chloro-4-(dimethylamino)-2-nitrobenzaldehyde
  • 3,5-dichloro-4-(dimethylamino)-6-nitrobenzaldehyde
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The preparation of N-acylbenzotriazoles from aldehydes.
Katritzky AR, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 14, 131-139 (2003)